Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ERR Alpha DA Assay Kit
Description
Les cellules GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T expriment de façon stable un gène rapporteur de la bêta-lactamase sous le contrôle transcriptionnel d’une séquence activatrice en amont (UAS). Lorsqu’un agoniste se lie au LBD de la protéine de fusion GAL4 (DBD)-ERR alpha (LBD), la protéine se lie à l’UAS, ce qui entraîne l’expression de la bêta-lactamase. Les cellules à division arrêtée (DA) sont disponibles dans deux configurations : un kit de dosage (qui comprend des cellules et un substrat suffisant pour analyser 1 plaque de 384 puits) et un tube de cellules suffisant pour analyser 10 plaques de 384 puits. Les cellules DA sont soumises à une division arrêtée irréversible en utilisant un traitement à faible dose de mitomycine-C. Elles n’ont ni toxicité apparente ni changement dans la transduction du signal cellulaire. Les cellules ERR alpha DA et les cellules ERR alpha-UAS-bla HEK 293T sont toutes deux validées sur le plan fonctionnel pour les concentrations Z’ et EC50 de XCT790, un agoniste inverse. En outre, les cellules ERR alpha-UAS-bla HEK 293T ont été dosageées pour des performances de dosage dans des conditions variables, notamment la concentration de DMSO, le nombre de cellules, le temps de stimulation et le temps de chargement du substrat (données disponibles sur demande). D’autres données de dosages utilisant d’autres stimuli sont également disponibles.
Spécification
Spécification
| Agonistes alternatifs | L165, 041, GW 1929, GW 7647, GW 0742 |
| Antagonistes | T0070907, GW 9662, GW 6471 |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Cellules à division arrêtée |
| Contenu et stockage | Expédition : Stockage sous glace sèche : -80°C / Azote liquide Quantité suffisante de cellules DA et de substrat pour analyser une plaque de 384 puits. Comprend :cellules ERR alpha HEK 293 T DA (K1421A) kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Identification génétique (Entrez) | 2101 |
| Symbole de gène(s) | ERRα |
| Agoniste primaire | Rosiglitazone |
| Gamme de produits | GeneBLAzer |
| Afficher plus |