Learn More
Thermo Scientific™ Cellules de CHO-K1 GPR54-NFAT-bla GeneBLAzer™
Description
GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human KiSS1 receptor (GPR54) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1534) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element.
The GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Metastin. In addition, GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The GPR54 receptor has been shown to be involved in tumor progression and metastasis, and in the development and functional regulation of the gonads.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_115940.1 |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Contenu : Cellules K1720 CHO-K1 GPR54-NFAT-bla GeneBLAzer™ (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B⁄G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Celluls GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 • Protocole de dosage GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 • Certificat d’analyse Stockage : Les cellules GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
| Description | Cellules GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1, 2 x 106 cellules, ∽2,600,000 cellules/flacon à 2,600,000 cellules/ml, Quantité de cellules, Lignée cellulaire CHO-K1, méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutiques GPCR, Reporter BLA (Beta-Lactamase), stockage d’azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Symbole de gène(s) | GPR54 |
| Comprend | Cellules GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1 (kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux requis séparément ; reportez-vous au protocole). Inclut : Cellules GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1, protocole de dosage GeneBLAzer™ GPR54-NFAT-bla CHO-K1, certificat d’analyse |
| État de la population | Origine de clones à cellule unique |
| Afficher plus |