Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ MC2R-CRE-bla-CHO-K1 Cells
Click to view available options
Quantité:
2 x 106 cellules
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les cellules GeneBLAzer™ MC2R-CRE-bla-CHO-K1 contiennent le récepteur humain mélanocortine-2 (MC2R), (numéro d’adhésion NM_000529.1) et la protéine accessoire du récepteur mélanocortine-2 (MRAP), (numéro d’adhésion NM_178817.3) intégrés de façon stable à la lignée cellulaire CellSensor™ CRE-bla CHO-K1. Les cellules CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (réf. K1129) contiennent un gène rapporteur de la bêta-lactamase (bla) sous contrôle de l’élément de réponse cAMP (CRE).
Les cellules MC2R-CRE-bla-CHOK1 sont validées sur le plan fonctionnel pour les valeurs de facteur Z’ et les concentrations EC50 de l’ACTH 1-24. En outre, les cellules MC2R-CRE-bla-CHO-K1 ont été dosageées pour vérifier leurs performances de dosage dans des conditions variables. Ces données se trouvent dans le résumé des performances de validation et de dosage dans la section Manuels et brochures.
Les cellules MC2R-CRE-bla-CHOK1 sont validées sur le plan fonctionnel pour les valeurs de facteur Z’ et les concentrations EC50 de l’ACTH 1-24. En outre, les cellules MC2R-CRE-bla-CHO-K1 ont été dosageées pour vérifier leurs performances de dosage dans des conditions variables. Ces données se trouvent dans le résumé des performances de validation et de dosage dans la section Manuels et brochures.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NM_000529.2 |
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | (Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux requis séparément ; voir le protocole). Contenu : o Cellules GeneBLAzer ™ MC2R-CRE-bla-CHO-K1 o Protocole de dosage GeneBLAzer ™ MC2R-CRE -bla CHO-K1 o Certificat d’analyse Les cellules GeneBLAzer™ MC2R-CRE -bla CHO-K1 sont expédiées sous glace sèche et doivent être stockées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Symbole de gène(s) | MC2R |
| État de la population | Origine de clones à cellule unique |
| Gamme de produits | GeneBLAzer |
| Quantité | 2 x 106 cellules |
| Gène rapporteur | BLA (bêta-lactamase) |
| Afficher plus |