Learn More
BTX™ Électrodes d’électroporation Genepaddles™
Code produit. 15437290
Click to view available options
Type de produit:
Kit Genepaddles
Électrodes Genepaddles
Longueur (métrique):
3 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15437290
Marque: BTX™ 450170
Includes
  • Câble Micrograbber (BTX5343)
  • Câbles à borne carrée
  • Fiche banane et câble banane (BTX450217)
  • Support de Genetrodes (BTX515)
  • Genepaddles
Électrodes réutilisables de type palette adaptées au transfert de gènes in vitro et in vivo.
  • Compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
  • Deux modèles adaptés à la taille de la zone cible
  • Plaquées or, non invasives
  • Épaisseur : 1 mm
  • Nettoyage facile
  • Durée de vie d’environ 1500 impulsions
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert de gènes in vivo, transfert de gènes d’embryons in vitro
À utiliser avec (équipement) Système d’électroporation BTX
Matériau Plaqué or
Gamme de produits BTX Electroporators
Type de produit Kit Genepaddles
Tension 0/200V
Forme de l’électrode Rectangular
Comprend Câble Micrograbber, câble à borne carrée, fiche banane et câble banane, support de Genetrodes, Genepaddles
Longueur (impériale) 0.19 in.
Longueur (métrique) 5 mm
Durée de vie Plus de 200 série d’impulsions
Plage de durée de l’impulsion 10 μs à 99 ms dans du PBS
Quantité 1 Ea.
Taille (impériale) de l’espace 0,03 à 0,39 in
Taille (métrique) de l’écart 1 à 10 mm
Types de pointes Gold Plated, Rectangular
Largeur (impériale) 0.27 in.
Largeur (métrique) 7 mm
Stérilité Non-sterile
Type de connexion Fiche banane vers Micrograbber
Pulse Form Onde carrée
Afficher plus Afficher moins
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.