Learn More
BTX™ Électrodes d’électroporation Genepaddles™
Électrodes réutilisables de type palette adaptées au transfert de gènes in vitro et in vivo.
738.00€ - 1775.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transfert de gènes in vivo, transfert de gènes d’embryons in vitro |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système d’électroporation BTX |
Matériau | Plaqué or |
Tension | 0/200V |
Plage de durée de l’impulsion | 10 μs à 99 ms dans du PBS |
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15437290
|
BTX™
450170 |
Genepaddles Kit | 5 mm | 0.19 in. |
1775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15427270
|
BTX™
450123 |
Genepaddles | 5 mm | 0.19 in. |
784.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15417270
|
BTX™
450122 |
Genepaddles | 3 mm | 0.11 in. |
738.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15427290
|
BTX™
450169 |
Genepaddles Kit | 3 mm | 0.11 in. |
1740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
- Deux modèles adaptés à la taille de la zone cible
- Plaquées or, non invasives
- Épaisseur : 1 mm
- Nettoyage facile
- Durée de vie d’environ 1500 impulsions
Spécification
Transfert de gènes in vivo, transfert de gènes d’embryons in vitro | |
Plaqué or | |
10 μs à 99 ms dans du PBS | |
0,03 à 0,39 in | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Système d’électroporation BTX | |
0/200V | |
1 Ea. | |
1 à 10 mm | |
Banana Plug to Micrograbber |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.