Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Code produit. 11793413
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,140 à 0,150 g/ml
0,150 à 0,160 g/ml
0,160 à 0,170 g/ml
0,170 à 0,180 g/ml
0,180 à 0,190 g/ml
0,600 à 0,700 g/ml
0,700 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,900 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,900 à 0,950 g/ml
0,900 à 1,000 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
1,200 à 1,250 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
1,300 à 1,350 g/ml
1,300 à 1,400 g/ml
1,350 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,450 g/ml
1,400 à 1,500 g/ml
1,500 à 1,600 g/ml
1,600 à 1,700 g/ml
1,700 à 1,800 g/ml
Longueur (métrique):
250 mm
270 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11793413
Marque: Alla France™ 3100MC070/20/Bqp
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Densimètre normalisé ISO
• Normes ISO 649, NF B 35511, BS 718, DIN 12791
• Température de référence 20°C
• ISO M100
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Longueur (métrique) 250 mm
Plage de densité relative 0,700 à 0,800 g/ml