Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,140 à 0,150 g/ml
0,150 à 0,160 g/ml
0,160 à 0,170 g/ml
0,170 à 0,180 g/ml
0,180 à 0,190 g/ml
0,600 à 0,700 g/ml
0,700 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,900 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,900 à 0,950 g/ml
0,900 à 1,000 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
1,200 à 1,250 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
1,300 à 1,350 g/ml
1,300 à 1,400 g/ml
1,350 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,450 g/ml
1,400 à 1,500 g/ml
1,500 à 1,600 g/ml
1,600 à 1,700 g/ml
1,700 à 1,800 g/ml
Longueur (métrique):
250 mm
270 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Densimètre standard en verre
• Densimètre divisions 1 g/l, long 300mm
• Densimètre
• Densimètre divisions 1 g/l, long 300mm
• Densimètre
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre |
| Précision | ±0,002 g/ml |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| À utiliser avec (application) | À usage général |
| Plage de densité relative | 0,700 à 0,800 g/ml |