Learn More
Hanna Instruments™ Sonde thermocouple de type K à usage général
Conçue pour une utilisation avec la poignée de sonde HI766HD et le thermomètre thermocouple. La sonde thermocouple de type K à usage général Hanna Instruments™ possède une tête de pénétration ronde et pointue qui permet aux utilisateurs d’obtenir des mesures de température très précises d’une grande variété d’échantillons de liquide, d’air et de gaz.
Marque: Hanna Instruments™ HI766PE1
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
La sonde thermocouple de type K à usage général est conçue pour mesurer la température d’une myriade de substances, allant du liquide au semi-solide ou de l’air au gaz. Le temps de réponse d’une mesure est affecté par la position du capteur par rapport à la substance mesurée. La construction du HI766PE1 permet d’obtenir des relevés rapides et très précis.
- Temps de réponse rapide de 6 secondes
- Acier inox robuste et résistant à la corrosion
- Mesure des températures allant jusqu’à 900°C (1650°F)
Spécification
0,12 in | |
Mesures de la température dans l’air, les gaz et les liquides | |
155 mm | |
6 s | |
Poignée de sonde HI766HD, thermomètre à thermocouple |
3 mm | |
6,1 in | |
Stainless Steel | |
Thermocouple de type K, pénétration |