Learn More
3M™ Ruban adhésif de masquage papier crêpé 201E
Le ruban de masquage 201E est un ruban papier crêpé lisse 80™C. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,135mm.
84.25€ - 113.00€
Spécification
Couleur | Beige |
---|---|
Matériau | Crepe Paper |
Type de produit | Masking Tape |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17843256
|
3M™
7100195888 |
50 m x 48 mm |
113.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17833256
|
3M™
7100195952 |
50 m x 24 mm |
84.25€
36 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ce ruban est conçu pour un usage général dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance en température et à l’eau
Spécification
Beige | |
Crepe Paper | |
Masking Tape |