Learn More
Buerkle™ Boîte à échantillons en polypropylène aseptique à usage général
Code produit. p-8002196 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
31 mm
43 mm
75 mm
Capacité (métrique):
50 ml
90 mL
300 mL
Hauteur (métrique):
78mm
80mm
88 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10513713
Marque: Buerkle™ 62060060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte à échantillons en polypropylène aseptique à usage général Buerkle™ est dotée d’un lit qui peut être ouvert d’une main et d’une charnière à un angle de 90°.
  • PP, transparent
  • Avec zone pour l’étiquetage et avec graduation
  • Le liquide / condensat dans le couvercle s’écoule dans une rainure absorbante intégrée au couvercle, rien n’est perdu, rien ne peut s’égoutter
  • La boîte est complètement étanche, n’a pas de fissure, est donc facile à remplir et peut être vidée sans résidus
  • Produits dans des conditions aseptiques
  • Autoclavables et adaptés à la surgélation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de produit Boîte à échantillons
Description Boîte à échantillons
Couleur de bouchon Transparent
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Comprend Couvercle d’étanchéité
Nb par paquet 1
Graduated Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Hauteur (métrique) 78mm
Type de bouchon Couvercle d’étanchéité avec rainure absorbante