Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant numérique série T100
Code produit. 12737809
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
240 x 160 x 155 mm
325 x 280 x 155 mm
510 x 290 x 155 mm
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12737809
Marque: Grant Instruments™ T100P12
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Unité de contrôle thermostatique numérique et cuve en acier inoxydable pour des applications simples nécessitant un contrôle précis de la température.
  • Stabilité ±0,05ºC.
  • Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
  • Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure fixe en cas de surchauffe
  • Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
  • Alarme visuelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Zone de travail : 210 x 280mm
Capacité (métrique) 12 L
Gamme de températures de Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C
Affichage LED à 4 chiffres
Comprend Thermostat T100 et bain P12
Matériau Plastique
Préréglages de la température 3
Résolution de la température ±0,1°C
Stabilité de la température ±0,05°C
Uniformité de la température 0,1°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 325 x 280 x 155 mm
Tension 120/230 V