Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant numérique série T100
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
240 x 160 x 155 mm
325 x 280 x 155 mm
510 x 290 x 155 mm
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stabilité ±0,05ºC.
- Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
- Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
- Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupure fixe en cas de surchauffe
- Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
- Alarme visuelle
Spécification
Spécification
| Description | Zone de travail : 375 x 280mm |
| Capacité (métrique) | 18 L |
| Gamme de températures | de Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C |
| Affichage | LED à 4 chiffres |
| Capacité de chauffage | 1290/1440 W (230/120V) |
| Comprend | Thermostat T100 et bain P18 |
| Matériau | Plastique |
| Préréglages de la température | 3 |
| Résolution de la température | ±0,1°C |
| Stabilité de la température | ±0,05°C |
| Afficher plus |