Learn More
Norme de viscosité à usage général ; certification UKAS ISO/IEC17025 et ISO 17034, viscosité 30991 mPa.s (25°C), Paragon Scientific™
Code produit 15349857
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15349857 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15349857 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur N10200
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Certifié conforme à la norme ASTM D2162. Double certification conforme aux normes internationales BS EN ISO / IEC 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS pour garantir la plus faible incertitude de mesure, fournissant ainsi des étalons certifiés avec une précision de niveau primaire.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
  • Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
  • Pour une utilisation avec des viscosimètres capillaires en verre, des viscosimètres automatiques et d'autres équipements de mesure de viscosité
  • Viscosité cinématique (cSt) et dynamique (mPa·s) donnée à toutes les températures
  • Boîte standard, taille500 ml
  • Traçabilité totale selon les normes nationales
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 500 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.