Learn More
Paragon Scientific Étalons de viscosité à usage général, Paragon Scientific™
Code produit 11969758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Viscosité:
0,2950 mPa.s (25°C)
0,5204 mPa.s (25°C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
1 273 mPa.s (25°C)
10 030 mPa.s (25°C)
100,7 mPa.s (25°C)
124,9 mPa.s (25 °C)
14,42 mPa.s (25°C)
19 588 mPa.s (25°C)
2 610 mPa.s (25°C)
2,144 mPa.s (25°C)
202,6 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25°C)
3 481 mPa.s (25 °C)
3,291 mPa.s (25°C)
392 mPa.s (25°C)
40 049 mPa.s (25°C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25°C)
71,11 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25°C)
72 328 mPa.s (25°C)
796,5 mPa.s (25 °C)
8,559 mPa.s (25°C)
Conditionnement:
500mL
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Viscosité Conditionnement
11969758 100,7 mPa.s (25°C) -
16010272 0,2950 mPa.s (25°C) 500mL
15427840 0,5204 mPa.s (25°C) 500mL
15417840 0,9525 mPa.s (25 °C) 500mL
11994285 2,144 mPa.s (25°C) 500mL
11999748 3,291 mPa.s (25°C) 500mL
11989748 7,442 mPa.s (25°C) 500mL
15341214 8,559 mPa.s (25°C) 500mL
12166540 14,42 mPa.s (25°C) 500mL
11919758 29,04 mPa.s (25°C) 500mL
15524156 48,59 mPa.s (25 °C) 500mL
16020272 55,36 mPa.s (25 °C) 500mL
15781718 71,11 mPa.s (25 °C) 500mL
15791718 124,9 mPa.s (25 °C) 500mL
16070260 202,6 mPa.s (25 °C) 500mL
16050370 392 mPa.s (25°C) 500mL
15555806 488,1 mPa.s (25 °C) 500mL
16000280 717,4 mPa.s (25°C) 500mL
15534156 796,5 mPa.s (25 °C) 500mL
16030380 1 273 mPa.s (25°C) 500mL
16080260 2 610 mPa.s (25°C) 500mL
15592600 3 481 mPa.s (25 °C) 500mL
16020280 10 030 mPa.s (25°C) 500mL
16060380 19 588 mPa.s (25°C) 500mL
16040270 40 049 mPa.s (25°C) 500mL
16010380 72 328 mPa.s (25°C) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Code produit 11969758 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur S60
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Certifié conforme à la norme ASTM D2162 , la méthode primaire de fabrication des étalons de viscosité. Double certification conforme aux normes internationales BS EN ISO / CEI 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS.
Nous utilisons des viscomètres maîtres pour tester au niveau primaire, conformément à la norme ASTM D2162 afin d'assurer l'incertitude de mesure la plus faible, fournissant ainsi des étalons dont la précision est certifiée au niveau primaire. ASTM D2162 est la seule méthode référencée de certification des étalons de viscosité lors de l'adoption du protocole de méthode d'essai ASTM.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
  • Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
  • Pour une utilisation avec des viscosimètres capillaires en verre, des viscosimètres automatiques et d'autres équipements de mesure de viscosité
  • Viscosité cinématique (cSt) et dynamique (mPa·s) donnée à toutes les températures
  • Boîte standard, taille500 ml
  • Traçabilité totale selon les normes nationales
  • Garantit une stricte conformité au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Viscosité 100,7 mPa.s (25°C)
Quantité 500 mL
Valeurs nominales citées