Learn More
Étalons de viscosité à usage général, Paragon Scientific™
Code produit 16090090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Viscosité:
10,37 mPa.s (25 °C)
4,745 mPa.s (25 °C)
494 mPa.s (25 °C)
5738 mPa.s (25 °C)
7657 mPa.s (25 °C)
990,9 mPa.s (25 °C)
Conditionnement:
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Viscosité Conditionnement
16090090 4,745 mPa.s (25 °C) 500mL
13131153 10,37 mPa.s (25 °C) 500mL
13161153 494 mPa.s (25 °C) 500mL
13141153 990,9 mPa.s (25 °C) 500mL
13171153 5738 mPa.s (25 °C) 500mL
13181153 7657 mPa.s (25 °C) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16090090 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur D5
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Certifié conforme à la norme ASTM D2162 , la méthode primaire de fabrication des étalons de viscosité. Double certification conforme aux normes internationales BS EN ISO / CEI 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS.
Nous utilisons des viscomètres maîtres pour tester au niveau primaire, conformément à la norme ASTM D2162 afin d'assurer l'incertitude de mesure la plus faible, fournissant ainsi des étalons dont la précision est certifiée au niveau primaire. ASTM D2162 est la seule méthode référencée de certification des étalons de viscosité lors de l'adoption du protocole de méthode d'essai ASTM.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
  • Densité g/ml conforme à la norme ASTM D 1480
  • Pour une utilisation avec des viscosimètres capillaires en verre, des viscosimètres automatiques et d'autres équipements de mesure de viscosité
  • Viscosité cinématique (cSt) et dynamique (mPa·s) donnée à toutes les températures
  • Boîte standard, taille500 ml
  • Traçabilité totale selon les normes nationales
  • Garantit une stricte conformité au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Viscosité 4,745 mPa.s (25 °C)
Quantité 500 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • 500ML D5 General Purpose Viscosity Standard
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: petroleum distilates
Valeurs nominales citées