Learn More
Applied Biosystems™ Étalon de dimension pour colorant GeneScan™ 600 LIZ™ v2.0
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
800 réactions
Conditionnement:
800 réactions
Description
Includes
Chaque kit contient de l’étalon en quantité suffisante pour effectuer 800 analyses.
L’étalon de dimension GeneScan™ 600 LIZ® v2,0 est un étalon haute densité marqué par le cinquième colorant pour le dimensionnement reproductible des données d’analyse de fragments.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | GeneScan, LIZ |
| Software Type | Analyse de fragments |
| Matériau de départ | ADN |
| Contenu et stockage | Chaque kit contient suffisamment d’étalon pour 800 analyses. Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique SeqStudio, analyseur génétique 3500, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 Dx |
| Marqueur ou colorant | LIZ |
| Type de produit | Colorant de dimension standard V2.0 |
| Quantité | 800 réactions |
| Conditions d’expédition | Glace humide |