Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètres GENESYS™ 140/150 visible / UV-visible
Code produit. p-8430008 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
Genesys 140/150 Cordon d'alimentation UE
Genesys 150 + Cordon d'alimentation UE
Bande passante spectrale:
2 nm
5 nm
Wavelength Range:
325 à 1 100 nm
De 190 à 1100 nm
Garantie:
Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15810002
Marque: Thermo Scientific™ 840308300
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Équipez vos applications d’AQ/CQ ou votre laboratoire d’enseignement du nec plus ultra avec un spectrophotomètre réseau robuste conçu pour effectuer des mesures répétitives et dans une optique de facilité d’utilisation.
Effectuez des mesures quantitatives dans les applications AQ/CQ industrielles de routine ou les laboratoires de chimie universitaires avec les spectrophotomètres automatiques et compatibles réseau Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 UV-visible et GENESYS 140 visible. Forte de son utilisation et de ses performances optimisées, cette plateforme est dotée d’un écran tactile couleur haute résolution, d’une option de mise en réseau Wi-Fi et d’une conception robuste élaborée pour des environnements à utilisation intensive et répétitive. Reconnus dans le monde entier pour leur fiabilité, leur précision et leur reproductibilité, les spectrophotomètres GENESYS répondent aux attentes actuelles en matière de technologie de pointe dans un format compact et robuste.
Le spectrophotomètre GENESYS 150 UV-visible permet d’automatiser les options à haut débit et la résistance à la lumière ambiante. Ceci permet d’exécuter des opérations sans couvercle pour une vitesse accrue et plus de commodité. Une gamme complète d’accessoires, notamment des passeurs et porte-cuves automatiques, un système Sipper et des sondes à fibres optiques, a été conçue pour simplifier l’échantillonnage et prendre en charge des mesures à débit élevé et un contrôle de la température. Les deux appareils offrent une résolution de données allant de 0,2 nm à 5 nm.
Le spectrophotomètre visible GENESYS 140 est une version avec le visible comme région spectrale dans cette classe instrumentale. Les deux instruments offrent une résolution de données allant de 0,2 nm à 5 nm.
Caractéristiques :
  • Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
  • Méthodes intégrées, création de rapports et exportation de données
  • Compatible réseau (adaptateur Wi-Fi disponible)
  • Résistance à la lumière ambiante pour exécuter des opérations sans le couvercle
  • Accessoire Sipper
  • Compartiment à échantillons amovible et lavable avec emplacement et dispositif de retenue magnétiques
  • Capable d’accueillir des cellules avec un trajet optique pouvant aller jusqu’à 100 mm
  • (En option) Passeur 8 cuves avec tourelle commutable
  • (En option) Passeur 4 cuves (cuves longues)
  • (En option) Support thermostaté pour une cuve Peltier (20 °C - 60 °C)
Destiné aux :
  • Laboratoires d’enseignement de pointe
  • Départements de R&D
  • Applications nécessitant un débit élevé ou un contrôle de la température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ±0,005 A
Compartiments Passeur 8 cuves
Passeur 4 cuves (cuves longues)
Porte-cuve thermostaté Peltier (20-60°C)
Accessoire Sipper
Raccordements USB-A unique
USB-A double
Exportation de données vers un réseau ou un PC via USB, Ethernet ou Wi-Fi
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Affichage Écran tactile couleur haute définition de 7 po, inclinable, 800 x 1 280 pixels
Dimensions (L x l x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 5 nm
Wavelength Range 325 à 1 100 nm
Dérive (À 500 nm après 1 heure de chauffage) < 0,0005 A/h
Alimentation électrique Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/60 Hz
Comprend Genesys 140/150 Cordon d'alimentation UE
Clavier Écran tactile
Durée de vie de la lampe > 1 000 h
Bruit (RMS à 500 nm, 60 mesures consécutives)
≤0,00020 A à 0 A à 260 et 500 nm
≤0,00030 A à 1 A à 260 et 500 nm
≤0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm
Conception optique Double faisceau
Précision photométrique ±0,002 A à 0,5 A, ±0,004A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A
Affichage photométrique -3A à +5A
Gamme photométrique -3A à +3,5A
Répétabilité photométrique ±0,001 A à 1 A mesuré à 1,0 A à 546 nm
Imprimante incluse Imprimante à clipser disponible
Vitesse de balayage Automatique, jusqu’à 1 800 nm/min
Lumière parasite <0,05 %T à 340 nm et 400 nm
Garantie Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat
Précision en longueur d’onde ±0,5 nm
Intervalle de données de longueur d’onde 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Répétabilité en longueur d’onde <±0,2 nm
Poids (métrique) 7,5 kg