Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre GENESYS™ 50 UV-Vis PROMO
Code produit. 16684922 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
Cordon d’alimentation UK
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16684922
Marque: Thermo Scientific™ 840298400PROMO
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le GENESYS 50 est un spectrophotomètre UV-Vis à double faisceau dans une configuration à cuve unique qui répond à toutes les spécifications des applications de contrôle de la qualité critiques et des mesures de produits chimiques précises.
Effectuez des mesures de routine pour le contrôle de la qualité ou l’enseignement dans la classe de chimie avec le spectrophotomètre robuste Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Visible. Proposés avec une configuration à cellule unique, ces instruments sont conçus avec une surface en pente afin d’évacuer les déversements et un compartiment d’échantillonnage lavable pour faciliter le nettoyage. L’interface à écran tactile de 7 po, le logiciel de contrôle local (aucun PC requis) et la mise en réseau Wi-Fi en option font du spectrophotomètre GENESYS 50 UV-Vis le choix idéal pour un échantillonnage quotidien.
Caractéristiques :
  • Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
  • Contrôle local de la vitesse et de la fiabilité
  • Compatible réseau (adaptateur Wi-Fi disponible)
  • Grand compartiment à échantillons avec accès frontal
Destiné aux :
  • Laboratoires de chimie
  • Mesures de routine
  • Exigences modérées en matière de débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ± 0,002 A
Compartiments Accès par le haut, l’avant ou le côté. Capable d’accueillir des cellules jusqu’à 100 mm ; accessoire disponible pour les tubes à essai jusqu’à 25 mm de diamètre et 150 mm de hauteur ; revêtement de compartiment à échantillons amovible et lavable avec système magnétique de positionnement et de fixation
Raccordements USB-A unique
USB-A double
Exportation de données vers un réseau ou un PC via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Imprimer via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Dimensions (L x l x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Bande passante spectrale 2 nm
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive (À 500 nm après 1 heure de préchauffage) < 0,0005 A/h
Alimentation électrique Convertisseur CA/CC externe. Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/60 Hz
Comprend Cordon d’alimentation UK
Clavier Écran tactile
Durée de vie de la lampe Durée de vie typique > 5 ans, garantie 3 ans
Bruit (RMS à 500 nm 60 mesures consécutives) ; ≤ 0,00020 A à 0 A à 260 et 500 nm ; ≤ 0,00030 A à 1 A à 260 et 500 nm ; ≤ 0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm
Conception optique Double faisceau
Précision photométrique ±0,002 A à 0,5 A, ±0,004 A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A
Affichage photométrique -3 A à +5 A
Gamme photométrique -2 A à +3,5 A
Répétabilité photométrique ±0,001 A à 1 A mesuré à 1,0 A à 546 nm
Imprimante incluse Imprimante à clipser disponible
Vitesse de balayage Vitesses lentes, moyennes et rapides, jusqu’à 1 600 nm/min
Lumière parasite <1,0 %T à 198 nm (KCl), <0,05 %T à 220 nm (NaI), <0,03 %T à 340 nm (NaNO2)
Garantie Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat
Précision en longueur d’onde ±0,5 nm
Intervalle de données de longueur d’onde 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Répétabilité en longueur d’onde <±0,2 nm
Poids (métrique) 7,5 kg