Learn More
Rotor de centrifugeuse de paillasse Genevac™ avec piège à froid
Code produit. 10242743
Change view
Click to view available options
Capacité:
200 mL
1 L
12 x 15 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité unitSize
10242743 1 L 1 pièce
10028462 12 x 15 mL 1 pièce
10705193 200 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10242743 Fournisseur Genevac Code fournisseur DRC01275040
Capable de manipuler une large gamme de solvants et de volumes d’échantillons
Capable d’éliminer l’eau et les solvants organiques dans divers formats d’échantillons. Le miVac est compatible avec un rotor à oscillation pour microplaques et des rotors à disques pour tubes et flacons. Choix de pompes à vide moyennes ou élevées et système d’ADN dédié avec pompe intégrée. Configuration facile des paramètres à l’aide du kit et du cadran de sélection. Pour améliorer les performances, des modes spéciaux intégrés pour travailler avec l’eau et les alcools optimisent le temps de concentration. Concentration plus rapide grâce à ces fonctions avancées, ainsi qu’à la pompe à vide à déplacement élevé et aux rotors uniques en aluminium solide. Adaptés à de nombreuses tâches , ex. séchage ou concentration dans des microtubes à centrifuger, une centrifugeuse conique ou d’autres tubes en plastique, des flacons en verre et des microplaques à puits profonds ou peu profonds. Les commandes intuitives permettent d’obtenir des résultats de première classe dès la première fois avec la plupart des échantillons, tout en proposant une programmation plus sophistiquée pour les travailleurs expérimentés. Les concentrateurs miVac sont extrêmement silencieux et les résultats typiques avec de l’eau montrent que les systèmes miVac sont plus rapides que les machines comparables et peuvent être améliorées grâce à l’utilisation du condenseur réfrigéré miVac SpeedTrap.
  • Choix de concentrateurs en fonction de la charge de travail
  • Capable de manipuler une large gamme de solvants et de volumes d’échantillons
  • Interface utilisateur simple avec des programmes optimisés pour l’eau, les alcools et autres solvants
  • Contrôle précis de la température assurant une protection pour les échantillons précieux
  • Compact
  • Piège à froid haute puissance atteignant -50°C avec capacité de prélèvement de 1 litre
  • Large gamme de JetRotors™ uniques en aluminium solide
Système d’ADN miVac
Concentrateur centrifuge capable d’éliminer l’eau et les solvants organiques de divers formats d’échantillons et est conçu spécifiquement pour travailler avec les acides nucléiques. Fourni avec une pompe à vide haute performance intégrée, une chambre de concentration et un rotor en aluminium à angle fixe pour microtubes à centrifuger de 1,5 ml. Compatible avec les solvants organiques simples, par ex. méthanol, éthanol, jusqu’à 100°C BP et l’eau en faibles quantités d’échantillons. La gamme de rotors possibles comprend une option pour les plaques de microtitration. Pour une gamme plus large de solvants et/ou de formats d’échantillons, choisissez le concentrateur miVac Duo ou Quattro avec miVac SpeedTrap et pompe.
Concentrateurs miVac Duo et Quattro
Le système miVac Duo a été conçu pour accueillir un support de microplaques à deux positions de rotation ou des rotors à disques pour tubes et flacons. Le miVac Quattro est un système plus grand avec un bol d’une capacité supérieure, lui permettant d’utiliser un rotor à quatre positions de rotation et des rotors à disques de grande capacité. Dans les deux rotors à oscillation, chaque position pour les microplaques à puits peu profonds peut accueillir plusieurs plaques grâce à l’utilisation de chargeurs. Les deux concentrateurs disposent d’une interface utilisateur simple pour régler et surveiller la durée, la température et la méthode.
Pompes à vide miVac Duo et Quattro
Un choix de trois pompes est proposé pour compléter les concentrateurs miVac. La pompe miVac Duo est une pompe à membrane à deux têtes silencieuse et compacte qui permet d’éliminer la plupart des solvants qui bouillent en dessous de 130°C, y compris l’eau, le méthanol, l’éthanol et leurs mélanges. Pour des applications plus exigeantes, à point d’ébullition plus élevés jusqu’à 165°C, nous recommandons la pompe miVac Quattro car cette pompe à quatre têtes peut atteindre des pressions de <2 mbar qui sont nécessaires pour un séchage réussi des solvants à point d’ébullition moyen. Les deux pompes sont livrées dans des boîtiers élégants pour correspondre aux autres composants miVac et sont commandées automatiquement par la chambre d’évaporation miVac. Une pompe à vide à rouleau est également disponible pour les solvants à point d’ébullition élevé.4
miVac SpeedTrap
Nouveau piège à froid à haute puissance utilisé pour condenser les vapeurs de solvants. Les pièges à froid peuvent considérablement améliorer les performances de tout système de concentration sous vide. Lorsqu’un piège à froid condense les vapeurs jusqu’à l’état liquide s’ensuit une très forte réduction de volume qui aide à aspirer un vide et accélère fortement le procédé de concentration. Le miVac SpeedTrap fonctionne d’une manière unique, les serpentins du condenseur à froid sont suspendus directement sur le trajet des vapeurs, les vapeurs de solvant se condensent directement sur les bobines et s’échappent dans le récipient de prélèvement en dessous sans congeler, même en cas d’utilisation d’eau. Le récipient de prélèvement est retiré en un simple quart de tour.
Conditionnement
Le kit de raccordement miVac comprend une tubulure à vide, un coupe-tube, un pot de capture et un câble de raccordement à la pompe. Des systèmes conditionnées sont également disponibles, comprenant concentrateur, pompe, piège à froid et kit de raccordement.
JetRotors
miVac sont les seuls concentrateurs de leur catégorie à être fournis avec des rotors en aluminium solide. La gamme “JetRotors” offre une concentration très élevée en matière de performances. La vitesse augmente par rapport aux types en PP, entre 40 % et 200 % en fonction du format d’échantillon. Les rotors en aluminium solide de précision conduisent efficacement l’énergie thermique nécessaire à la concentration des échantillons, alors que dans un rotor ouvert ou en plastique, les échantillons sont efficacement isolés par le plastique et / ou le vide dans la chambre. Les rotors peuvent accueillir tous les tubes, flacons, tubes à centrifuger et microtubes à centrifuger courants. Un service de rotor personnalisé est également disponible pour vous assurer de bénéficier d’une utilisation optimale de votre système.
Contrôleur de pression
Le contrôleur de pression miVac peut être ajouté à n’importe quel système (ou conditionnement) modulaire miVac et permet à l’utilisateur de contrôler pleinement la pression de fonctionnement du système. Un mode d’amortissement sous vide permet de commencer doucement la concentration et d’éviter les chocs ou les éclaboussures lors de l’évaporation de mélanges de solvants. Mode automatique disponible. L’utilisation correcte du contrôle de pression avec le miVac SpeedTrap rend la concentration plus rapide et permet de retenir plus de solvants dans le SpeedTrap, réduisant ainsi les émissions de solvants volatils.
Pièges à vapeur
Une pissette à vapeur avec des solutions de neutralisation de l’acide ou de l’ammoniac est disponible pour une utilisation lors de la manipulation de ces produits chimiques. Les solutions changent de couleur lorsqu’elles sont épuisées, indiquant qu’elles doivent être modifiées. Les pièges sont installés après la pompe et avant que la vapeur ne soit déchargée dans l’atmosphère ou le système d’extraction des vapeurs Système de concentrateur modulaire avec concentrateur, pompe et piège à froid
Spécification
Capacité 1 L
Comprend Concentrateur, pompe