Learn More
Genevac™ Concentrateurs centrifuges miVac
Choisissez le concentrateur idéal en fonction de la charge de travail. Genevac™ Les concentrateurs centrifuges miVac sont des systèmes modulaires conçus pour éliminer l’eau et les solvants des échantillons. Ils sont disponibles avec une gamme de JetRotors™ et de pompes à vide uniques. Un piège à froid haute puissance en option est utilisé pour condenser les vapeurs de solvants.
7602.53€ - 13621.00€
Spécification
Plage de températures (métrique) | 30°C to 80°C |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Samples in tubes, microplates and vials |
Vitesse | Max G-force: 250 |
Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz 650 w |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Dimensions (L x l x H) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Dimensions (L x l x H) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10110113
|
Genevac™
DUC-23050-B00 |
miVac Duo | Concentrateur équipé d’une petite chambre de concentration | 360 x 424 x 300 mm (l x P x H) | 120 récipients de réaction (0,5 ml), 6 plaques de microtitration |
7602.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11574604
|
Genevac™
DNA-23050-B00 |
miVac DNA | Concentrateur avec chambre de concentration, pompe à vide faible, rotor de tube | 360 x 597 x 300 mm (l x P x H) | 120 récipients de réaction (0,5 ml), 6 plaques de microtitration |
13621.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10353893
|
Genevac™
QUC-23050-B00 |
miVac Quatro | Concentrateur équipé d’une grande chambre de concentration | 480 x 594 x 300 mm (l x P x H) | 200 récipients de réaction (0,5 ml), 20 plaques de microtitration |
10219.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
miVac est une gamme de concentrateurs centrifuges capables d’éliminer l’eau et les solvants organiques dans divers formats d’échantillons, notamment les tubes, microplaques et flacons. Le système est disponible en deux tailles : le concentrateur Quattro pour une plus grand taille et le Duo pour une plus petite taille. Il existe également un système d’ADN dédié avec pompe intégrée. Les systèmes miVac conviennent à une utilisation avec une vaste gamme de solvants, des types organiques volatils à l’eau et de nombreux solvants à point d’ébullition moyen.
Les systèmes sont très simples à utiliser, ce qui permet aux échantillons d’être concentrés ou prélevés à sec en toute sécurité. Le grand affichage transparent facilite la surveillance du temps et de la température. Les contrôles intuitifs permettent aux utilisateurs inexpérimentés d’obtenir des résultats de première classe, tout en permettant une programmation plus sophistiquée pour les travailleurs expérimentés. La conception simple et robuste garantit des années de service fiable même lors d’une utilisation intensive, telle que dans l’enseignement ou dans les laboratoires à utilisateurs multiples. Pour améliorer les performances, il existe des modes spéciaux intégrés pour travailler avec l’eau et les alcools. Les performances peuvent être améliorées grâce à l’utilisation du condenseur réfrigéré miVac SpeedTrap.
- Fonctionnement simplifié grâce à des programmes optimisés pour l’eau, l’alcool et autres solvants
- Contrôle précis de la température avec minuterie et affichage numérique
- Diverses fonctions de chauffage (préchauffage et chauffage de l’intérieur)
- Chambre en aluminium revêtue de plastique et couvercle en verre acrylique pour une meilleure résistance chimique
- Les rotors sont facilement interchangeables
- Les systèmes compacts sont silencieux lorsqu’ils sont utilisés et jusqu’à 40 % plus rapides que les machines comparables
MiVac Duo
Conçu pour accueillir un support de microplaques à deux positions de rotation ou des rotors à disques pour tubes et flacons.
- Capacité : 120 récipients de réaction (0,5 ml) ou 6 plaques de microtitration
- La pompe à vide et les rotors sont disponibles séparément dans ce système modulaire
miVac Quattro
Un système plus grand avec un bol de grande capacité, lui permettant d’utiliser un rotor à quatre positions de rotation et des rotors à disques de grande capacité.
- Capacité : 200 récipients de réaction (0,5 ml) ou 20 plaques de microtitration
- La pompe à vide et les rotors sont disponibles séparément dans ce système modulaire
miVac DNA
Spécialement conçue pour travailler avec les acides nucléiques (ARN et ADN), la pompe à vide convient parfaitement aux laboratoires de biologie moléculaire.
- Capacité : 120 récipients de réaction (0,5 ml) ou 6 plaques de microtitration
- Fourni avec une pompe à vide intégrée, une chambre de concentration avec entraînement électromagnétique et un rotor à angle fixe
Spécification
30°C to 80°C | |
Samples in tubes, microplates and vials | |
Max G-force: 250 | |
230 V 50/60 Hz 650 w |