Learn More
Rotor à angle fixe Genevac™
Description
Rotor pour MiVac
• Rotor aluminium grande vitesse d'évaporation
• Rotor aluminium pour une meilleure conductivité thermique
• Augmente de 40% à 200% la vitesse d'évaporation par rapport aux rotors en polypropylène
• Particulièrement efficace avec le préchauffage de la cuve
• Rotor miVac Quattro
• Rotor aluminium grande vitesse d'évaporation
• Rotor aluminium pour une meilleure conductivité thermique
• Augmente de 40% à 200% la vitesse d'évaporation par rapport aux rotors en polypropylène
• Particulièrement efficace avec le préchauffage de la cuve
• Rotor miVac Quattro
Spécification
Spécification
| Capacité | 50 mL |
| Diamètre max. du tube | 28 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à centrifuger coniques de 50 ml |
| Angle | Fixe |