Description
Ses capacités s’étendent de la lecture par lots de fichiers de données, du prétraitement et de la gestion des données de base aux analyses avancées de profilage d’expression de pointe. Le logiciel Genex fournit des méthodes pour sélectionner et valider les gènes de référence, classer les échantillons, les gènes de groupe, surveiller les processus dépendants du temps et bien plus.
Modification et gestion des données de base
Le logiciel Genex v6.1 permet le prétraitement des données brutes avec cohérence, dans l’ordre adéquat et en toute confiance.RS2 Les fonctions de prétraitement incluent l’étalonnage inter-plaques, la correction de l’efficacité de la PCR, la normalisation optimale, la soustraction de fond de l’ADN génomique, la détection des valeurs aberrantes, etc.
Analyse avancée des données
Le logiciel GenEx propose des solutions statistiques avancées pour l’analyse de données post-normalisation. De puissants outils de présentation interactifs facilitent la génération d’illustrations professionnelles des conceptions expérimentales les plus complexes. Les caractéristiques actuelles incluent des analyses de courbes standard avec estimation de la limite de détection (sensibilité), limite de quantification, plage dynamique, répétabilité et reproductibilité, test t, tests ANOVA et non paramétriques avec des corrections et des estimations de précision appropriées, et tests statistiques multivariés, y compris l’analyse hiérarchique des grappes (HCA), les cartes thermiques, l’analyse en composantes principales (PCA), et les réseaux neuronaux artificiels (ANN).
GenEx Professional et Enterprise
Le logiciel Genex Professional fournit un ensemble complet de modules de prétraitement avec capacités de visualisation des données et un ensemble d’analyses comprenant un plus grand nombre de modules d’analyse statistique, adaptés à l’analyse par courbe standard et au profilage de l’expression génétique. Le logiciel Genex Professional contient également des assistants pour l’importation directe de données à partir de différents instruments.
Le logiciel Genex Enterprise contient tous les modules de Genex Professionnel ainsi que des analyses de données de pointe, notamment la PCA dynamique, la courbe ROC, ANN et la machine à vecteurs de support (SVM). Le logiciel Genex Enterprise fournit également des modules pour l’analyse des données conformes aux documents standard du Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Pour les clients souhaitant utiliser le logiciel Genex sur plusieurs ordinateurs individuellement, les licences Genex peuvent être pré-installées sur une clé USB. Installez le logiciel sur plusieurs ordinateurs et connectez la clé USB à celle que vous souhaitez utiliser à ce moment. Une licence valide pour le logiciel Genex Professional ou Genex Enterprise est requise pour l’achat d’une clé USB (réf. A33924).
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Comprend une clé de licence de 1 ans pour 1 utilisateur |
| Type de logiciel | Analyse des données PCR en temps réel |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Quantité | 1 1-year license |