Learn More
Scientific Industries Plaque Genie Clip
Code produit. 10086291
Click to view available options
Capacité:
12 microtubes par plaque
3 tubes à essai de 28 à 30 mm de diamètre par plaque
6 tubes à essai de 15 à 17 mm de diamètre par plaque
Quantité d’emballage:
1 de chaque
Plaques à 6 clips
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10086291
Marque: Scientific Industries 83041379
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plaque Genie Clip est un accessoire pour Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie et Rotator Genie.
  • Plaque à clip en acier inox pour fixer les tubes
  • Choisissez d’accueillir :3 tubes (28 à 30 mm de dia. ext.), 6 tubes (15 à 17 mm de dia. ext.) ou 12 microtubes
  • Un maximum de 8 plaques à clip, 4 par côté, peut être fixé à la plateforme magnétique pour une utilisation avec Roto-Shake Genie, Enviro-Genie ou Incubator Genie.
  • Un maximum de 12 plaques à clip, 6 par côté, peut être fixé à la plateforme magnétique pour une utilisation avec Rotator Genie
Spécification
Capacité 6 tubes à essai de 15 à 17 mm de diamètre par plaque
Dimension du tube 15 à 17 mm de diamètre
Type de produit Plaque à clip
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in)
À utiliser avec (équipement) Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie, et Rotator Genie
Nbre de positions 6
Quantité d’emballage Plaques à 6 clips