Learn More
Scientific Industries Plaque Genie Clip
Click to view available options
Capacité:
12 microtubes par plaque
3 tubes à essai de 28 à 30 mm de diamètre par plaque
6 tubes à essai de 15 à 17 mm de diamètre par plaque
Quantité d’emballage:
1 de chaque
Plaques à 6 clips
Unit Size:
1 pièce
6 pièces
Description
- Plaque à clip en acier inox pour fixer les tubes
- Choisissez d’accueillir :3 tubes (28 à 30 mm de dia. ext.), 6 tubes (15 à 17 mm de dia. ext.) ou 12 microtubes
- Un maximum de 8 plaques à clip, 4 par côté, peut être fixé à la plateforme magnétique pour une utilisation avec Roto-Shake Genie, Enviro-Genie ou Incubator Genie.
- Un maximum de 12 plaques à clip, 6 par côté, peut être fixé à la plateforme magnétique pour une utilisation avec Rotator Genie
Specifications
Specifications
| Capacité | 3 tubes à essai de 28 à 30 mm de diamètre par plaque |
| Dimension du tube | 28 à 30 mm de diamètre |
| Type de produit | Plaque à clip |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l) | 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in) |
| À utiliser avec (équipement) | Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie, et Rotator Genie |
| Nbre de positions | 3 |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction