Learn More
Génistine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042707
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 15465689
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63445.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Glucoside de génistéine qui inhibe la protéine tyrosine kinase
Glucoside of genistein that inhibits protein tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-59-9
Formule moléculaire C21H20O10
Poids moléculaire (g/mol) 432.381
Numéro MDL MFCD00016883
Clé InChI ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Synonyme genistin, genistine, genisteol 7-monoglucoside, genistoside, genistein 7-glucoside, glucosyl-7-genistein, genistein 7-o-beta-d-glucoside, unii-1pog3scn5t, genistein glucoside, genistein-7-glucoside
CID PubChem 5281377
ChEBI CHEBI:27514
Nom IUPAC 5-hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Genistin
Point de fusion 258°C to 259°C
Couleur Marron à jaune
Quantité 100 mg
Beilstein 64479
Merck Index 14,4391
Poids de la formule 432.38
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre