Learn More
Isolement de l’ADN génomique, tampon de lyse C1, Macherey-Nagel™
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lysis Buffer C1 |
| À utiliser avec (application) | Genomic DNA Isolation |
| Quantité | 100 ml |