Learn More
Macherey-Nagel™ Isolement d’ADN génomique, tampon de lavage BW
Code produit. 10756912
Click to view available options
Quantité:
100mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 10756912
Marque: Macherey-Nagel™ 740922
NucleoSpin™ Tissue est conçu pour la purification rapide d’ADN génomique très pur à partir d’échantillons de tissus, de queues de souris, de bactéries, de levures, d’échantillons médico-légaux et d’échantillons cliniques.
Jusqu’a 35 μg d’ADN génomique très pur peuvent être préparés (rendements typiques à partir de tissus ou de cellules : 15 à 25 μg). L’ADN obtenu peut être utilisé directement pour la PCR*, le transfert Southern ou tout type de réaction enzymatique. Avec la méthode NucleoSpin™ Tissue, la lyse est obtenue par incubation des échantillons dans une solution contenant du SDS et de la protéinase K à 56°C. Les conditions appropriées pour la fixation de l’ADN à la membrane de silice des colonnes NucleoSpin™ Tissue sont obtenues en ajoutant de grandes quantités d’ions chaotropiques (tampon B3) ainsi que de l’éthanol au lysat. Le processus de liaison est réversible et spécifique aux acides nucléiques. Les contaminations sont éliminées par un lavage efficace. L’ADN génomique pur est finalement élué dans des conditions de faible force ionique dans un tampon d’élution légèrement alcalin et est prêt pour des réactions ultérieures. Composants du kit : Colonnes NucleoSpin™ Tissue, tubes de prélèvement de 2 ml, tampons, protéinase K. Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez contacter le service clientèle.
  • Technologie à membrane de silice
  • Taille de l’échantillon : jusqu’à 25 mg pour les tissus ou 107 cellules
  • Rendement : jusqu’à 35 μg d’ADN génomique
  • Volume d’élution : 60 μl à 100°μl
  • Capacité de liaison : 60 μg
  • Temps de préparation : 20 min/4 à 6 préparations
  • Format : Mini-colonnes de centrifugation
  • Les colonnes de centrifugation peuvent être fermées – sans contamination croisée
  • Aucune utilisation de solvants organiques
  • Acides nucléiques de haute pureté adaptés à toutes les applications courantes en aval
Extraction totale d’ADN possible à partir de : Tissus (par exemple queues de souris) ; cellules (par exemple bactéries) ; échantillons cliniques (selles, urine, échantillons de biopsie) ; échantillons de médecine légale (taches de sang séché, cheveux, écouvillons buccaux, filtres à cigarettes).
Spécification
Quantité 100mL
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride, 2-propanol