Learn More
Macherey-Nagel™ Isolement d’ADN génomique, concentrat de tampon de lavage PW2
Code produit. 11942372
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
Code produit. 11942372
Marque: Macherey-Nagel™ 740939
Wash Buffer PW2 Concentrate, for preparation of Buffer PW2; to be used with NucleoSpin Plant II kits.
Comprend deux tampons de lyse optimisés et alternatifs basés sur les méthodes de lyse CTAB et SDS établies. Comme les plantes sont très hétérogènes et contiennent de nombreux métabolites différents, tels que les polyphénols, les polysaccharides ou les composants acides, NucleoSpin™ Plant II propose deux procédés de lyse différents pour un traitement optimal de différents échantillons. La membrane de silice dans les colonnes NucleoSpin™ Plant II est optimisée pour améliorer la liaison de l’ADN. Les filtres NucleoSpin™ sont inclus pour une clarification pratique des lysats. NucleoSpin™ Plant II permet le traitement de matériaux de départ allant jusqu’à 100 mg (poids humide) ou 20 mg (poids sec). Selon les rendements typiques de l’échantillon, la plage varie de 1 μg à 30 μg d’ADN. L’ADN élué est prêt à être utilisé pour des réactions ultérieures telles que la PCR*, l’analyse de restriction et autres. Composants du kit : Colonnes NucleoSpin™ Plant II, filtres, tubes de prélèvement 2 ml, tampons, RNase A.
Technologie à membrane de silice
  • Rendement : 1 μg à 30 μg
  • Taille de l’échantillon : ≤100 mg poids humide ≤20 mg poids sec
  • Volume d’élution : 100 μL
  • Capacité de liaison : 50 μg
  • Temps de préparation : 30 min / préparation
  • Filtres NucleoSpin inclus pour la clarification des lysats
  • Rnase A incluse
  • Format : mini colonne de centrifugation
  • Deux tampons de lyse alternatifs inclus pour le traitement de différents échantillons (PL1 utilise la méthode de lyse CTAB, PL2 utilise la méthode de lyse SDS)
Pour l’isolement de l’ADN génomique à partir d’échantillons végétaux et fongiques.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour tampon PW2 de 250 ml
Quantité 50 ml