Learn More
Acide gentisique (acide 2,5-dihydroxybenzoïque), LoGiCal
Code produit 30459335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459335 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459335 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0217.10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Noms d’analytes ou de composants Gentisic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825, Mesalazine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)c1cc(O)ccc1O
Nom IUPAC Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Quantité 10 mg
Poids de la formule 154,0266 g/mol