Learn More
Genz-644282, MedChemExpress
Code produit. p-200096432
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16497066
Marque: Medchem Express HY16228
MedChemExpress Genz-644282 is a non-camptothecin topoisomerase I inhibitor, used for cancer research.
Genz-644282 is a non-camptothecin topoisomerase I inhibitor, used for cancer research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Genz-644282
CAS 529488-28-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21N3O5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 3.64 mg/mL (8.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 75°C)
SMILES O=C1N(CCNC)C2=C(C=NC(C2=C3)=CC4=C3OCO4)C5=CC(OC)=C(OC)C=C15
Poids moléculaire (g/mol) 407.42
Poids de la formule 407.42
Pourcentage de pureté 96.16%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.