Learn More
Acide géranique, +90 % (somme des isomères), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Geranic acid |
| Note relative au nom | sum of isomers |
| Densité | 0.955 |
| Point d’ébullition | 249°C to 251°C |
| Point d’éclair | 133°C (271°F) |
| Formule linéaire | (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCO2H |
| Indice de réfraction | 1.484 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1763804 |
| Poids de la formule | 168.24 |
| Afficher plus |