Learn More
Géraniol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10368813 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
Code produit. 10368813
Marque: Thermo Scientific Acros 410905000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-24-1
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00002917
Clé InChI GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonyme geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
CID PubChem 637566
ChEBI CHEBI:17447
Nom IUPAC (2E)-3,7-diméthylocta-2,6-dién-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Geraniol
Point de fusion -15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8780g/mL
Point d’ébullition 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Indice de réfraction 1.4750 to 1.4790
Quantité 500 g
Beilstein 01,457
Merck Index 15,4437
Gravité spécifique 0.878
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide