Learn More
Acétate de géranyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024704
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11458697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19864.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-87-3 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
It is used primarily as a component of perfumes for creams and soaps and as a flavoring ingredient. It is used particularly in rose, lavender and geranium formulations where a sweet fruity or citrus aroma is desired. It is found to have has anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est principalement utilisé comme composant de parfums pour les crèmes et savons et comme ingrédient aromatisant. Il est utilisé en particulier dans les formulations de rose, de lavande et de géranium où un arôme fruité doux ou d’agrumes est désiré. Il a des propriétés anti-oxydantes, anti-inflammatoires et anti-prolifératives.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-87-3
Formule moléculaire C12H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Numéro MDL MFCD00015037
Clé InChI HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Synonyme geranyl acetate, geraniol acetate, bay pine oyster oil, acetic acid, geraniol ester, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, geranyl ethanoate, acetic acid, geranyl ester, unii-3w81yg7p9r, geranyl acetate, cis, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate
CID PubChem 1549026
ChEBI CHEBI:5331
Nom IUPAC Acétate de [(2E)-3,7-diméthylocta-2,6-diényl]
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\COC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Geranyl acetate
Densité 0.91
Point d’ébullition 137°C to 139°C (25 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.461
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Geranyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Geranyl acetate