Learn More
Bromure de géranyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021670
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11478036
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14093.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6138-90-5 | C10H17Br | 217.15 g/mol
Geranyl bromide is used for the preparation of 3,7-dihydroxyflavone derivatives and baicalein. It is also involved in the synthesis of potential flavonoidic modulators of P-glycoprotein activity. Further, it reacts with benzenesulfinic acid to prepare geranyl phenyl sulfone. In addition to this, it takes part in the palladium catalyzed cross coupling with aryl and alkenylgold(I) phosphanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de géranyle est utilisé pour la préparation des dérivés de la 3,7-dihydroxyflavone et de la baïcaline. Il est également impliqué dans la synthèse de modulateurs flavonoïdiques potentiels de l’activité de la glycoprotéine P. De plus, il réagit avec l’acide benzènesulfinique pour préparer la géranylphénylsulfone. En outre, il participe au couplage croisé catalysé par le palladium avec des phosphanes aryliques et alcénylor(I).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6138-90-5
Formule moléculaire C10H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 217.15
Numéro MDL MFCD00000243
Clé InChI JSCUZAYKVZXKQE-JXMROGBWSA-N
Synonyme geranyl bromide, e-1-bromo-3,7-dimethylocta-2,6-diene, 2,6-octadiene, 1-bromo-3,7-dimethyl-, e, 2,6-octadiene, 1-bromo-3,7-dimethyl-, 2e, geranylbromide, 2e-1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, 6e-8-bromo-2,6-dimethylocta-2,6-diene, 1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-geranyl bromide, e-geranyl bromide
CID PubChem 5365867
Nom IUPAC (2E)-1-bromo-3,7-diméthylocta-2,6-diène
SMILES CC(=CCCC(=CCBr)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Geranyl bromide
Densité 1.094
Point d’ébullition 99°C to 101°C (10 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.504
Quantité 5 g
Beilstein 1422412
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 217.16
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Geranyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-Octadiene