Learn More
Géranylacétone, (E)+(Z), 97 %, (Z)-isomère (nerylacétone) ca 45 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409466
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11409466
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19184.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 689-67-8 | C13H22O | 194.318 g/mol
It is used as a flavoring agent and adjuvant. It is also employed as a substance, extract, or preparation for diffusing or imparting an agreeable or attractive smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme aromatisant et adjuvant. Elle est également utilisée comme substance, extrait ou préparation pour diffuser ou imprégner une odeur agréable ou attirante.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conservez-la réapprovisionnée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 689-67-8
Formule moléculaire C13H22O
Poids moléculaire (g/mol) 194.318
Numéro MDL MFCD00008910
Clé InChI HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N
Synonyme geranylacetone, geranyl acetone, e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, trans-geranylacetone, 5e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, geranylacetone, trans, dihydropseudoionone, 6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, e-6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one, unii-9b7ry79u9z
CID PubChem 1549778
ChEBI CHEBI:67206
Nom IUPAC (5E)-6,10-diméthylundeca-5,9-dién-2-one
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Geranylacetone
Note relative au nom (E)+(Z)
Densité 0.87
Point d’ébullition 250°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage (Z)-isomère (nerylacétone) ≈45 %
Indice de réfraction 1.467
Quantité 25 g
Beilstein 1722277
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 194.32
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Geranylacetone, (E)+(Z)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one