Learn More
Géranylgéranyle MTS , TRC
Code produit 30395950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395950 5 mg 5mg
30407412 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30395950 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG3675405MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Geranylgeranyl MTS
Noms d’analytes ou de composants Geranylgeranyl MTS
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H36 O2 S2
Synonyme Geranylgeranyl Methanethiolsulfonate
Formule InChI InChI=1S/C21H36O2S2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-25(6,22)23/h10,12,14,16H,7-9,11,13,15,17H2,1-6H3/b19-12+,20-14+,21-16+
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CSS(=O)(=O)C)\C)\C)\C)C
Nom IUPAC (2E,6E,10E)-3,7,11,15-tétraméthyl-1-méthylsulfonylsulfanylhexadéca-2,6,10,14-tétraène
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 384.639
Quantité 5 mg
Poids de la formule 384.216