Learn More
Germanium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10256920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10256920 10 g Flacon en verre 10g
10299203 1 g Flacon en verre 1g
10723265 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10256920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193110100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-56-4
Formule moléculaire Ge
Poids moléculaire (g/mol) 72.63
Numéro MDL MFCD00085310
Clé InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
CID PubChem 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nom IUPAC germanium
SMILES [Ge]
Spécification
Point d’ébullition 2830.0°C
Nom chimique ou matériau Germanium
Point de fusion 937.0°C
Note relative au nom 99.999%
Couleur Noir à gris
Forme physique Poudre cristalline luisante
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 5.35
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Densité 5.3500g/mL
Merck Index 15, 4441
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hcl and diluted alkali hydroxides
Poids de la formule 72.59
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Germanium, powder
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.