Learn More
Dioxyde de germanium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), qualité électronique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10635452 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10635452 10 g Flacon en verre 10g
10198043 50 g Flacon en verre 50g
13498428 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10635452 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 190000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    110.65€ / 10g
    Économisez 21.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-53-8
Formule moléculaire GeO2
Poids moléculaire (g/mol) 104.59
Numéro MDL MFCD00011030
Clé InChI YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
CID PubChem 14796
Nom IUPAC dioxogermane
SMILES O=[Ge]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium dioxide
Point de fusion 1115.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Densité 6.2300g/mL
Formule linéaire GeO2
Merck Index 15,4443
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water, soluble in acids or solutions of the fixed, alkalies
Poids de la formule 104.59
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Germanium dioxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.