Learn More
Disulfure de germanium, MP Biomedicals
Code produit 11491306 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11491306 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11491306 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520472801
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium Disulfide
CAS 12025-34-2
Quantité 1 g
Formule moléculaire GeS2
Numéro MDL MFCD00016122
Synonyme germanium disulfide, germanium sulfide, bis sulfanylidene germane, dithioxogermane, germanic sulfide, germanium iv sulfide
Clé InChI YIZVROFXIVWAAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=[Ge]=S
Nom IUPAC germanedithione
Poids moléculaire (g/mol) 136.75
CID PubChem 82816
Poids de la formule 136.72