Learn More
Lingot de germanium, raffiné, type N 95 % min., 99,9999 % (base métallique, type N 95 % min.), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
24 g
120 g
Conditionnement:
120g
24g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391248 120 g 120g
11381248 24 g 24g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010192.79
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Forme : Résistivité électrique : 40 ohm-cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-56-4
Formule moléculaire Ge
Poids moléculaire (g/mol) 72.63
Numéro MDL MFCD00085310
Clé InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
CID PubChem 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nom IUPAC germanium
SMILES [Ge]
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium
Couleur Argent
Forme physique Lingot, zone affinée, type N à 95 % minimum
Quantité 120 g
Odeur Odorless
Aspect Silver-colored ingot
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis, 95% N type minimum)