Learn More
Bromure de germanium(IV), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461627 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15461627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040219.09
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 187°C
Nom chimique ou matériau Germanium(IV) bromide
Point de fusion 26°C
CAS 13450-92-5
Couleur Blanc à gris
Forme physique Solide/liquide à faible fusion, ampoulé sous argon
Quantité 10 g
Odeur Acidic
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.13 g/mL
Formule moléculaire Br4Ge
Numéro MDL MFCD00016115
Numéro UN UN3260
Synonyme germanium tetrabromide, germane, tetrabromo, germyl bromide, germanium bromide, germanium iv bromide, germanium, tetrabromo, gebr4, acmc-20aktg, tetrabromine germane
Informations sur la solubilité It reacts in water.
Clé InChI VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ge](Br)(Br)(Br)Br
Nom IUPAC tétrabromogermane
Poids moléculaire (g/mol) 392.246
CID PubChem 26011
Poids de la formule 392.23
Pourcentage de pureté 99.999%