Learn More
Oxyde de germanium(IV), poudre blanche/flocons/cristaux/microbilles/morceaux, etc., 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397828 2 g 2g
11387828 10 g 10g
11307838 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036382.04
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Utilisé dans les phosphores, les transistors et les diodes, et dans le verre de transmission infrarouge.
Used in phosphors, transistors and diodes, and infrared transmitting glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-53-8
Formule moléculaire GeO2
Poids moléculaire (g/mol) 104.628
Numéro MDL MFCD00011030
Clé InChI YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
CID PubChem 14796
Nom IUPAC dioxogermane
SMILES O=[Ge]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium(IV) oxide
Point de fusion 1086°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / flocons / cristaux / microbilles / grumeau, etc.
Quantité 2 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Densité 6.239 g/cm3
Informations sur la solubilité soluble in water; insoluble in HF and HCl.
Poids de la formule 104.59