Learn More
Oxyde de germanium(IV), poudre blanche/flocons/cristaux/microbilles, etc., Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356178 100 g 100g
11346178 5 g 5g
11336178 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011155.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
Germanium dioxide is used as an optical material for wide-angle lenses and in optical microscope objective lenses. It is used as a catalyst in the preparation of polyethylene terephthalate resin. Further, it is used as a feedstock for the manufacturing of phosphors and semiconductor materials. It is also used in transistors and diodes, and infrared transmitting glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-53-8
Formule moléculaire GeO2
Poids moléculaire (g/mol) 104.628
Numéro MDL MFCD00011030
Clé InChI YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
CID PubChem 14796
Nom IUPAC dioxogermane
SMILES O=[Ge]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium(IV) oxide
Point de fusion 1086°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / flocons / cristaux / microbilles / grumeau, etc.
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Densité 6.239 g/cm3
Informations sur la solubilité Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water and hydrochloric acid.Soluble in water,acid and alkali. Insoluble in hydrofluoric acid and hydrochloric acid.
Poids de la formule 104.59
compliance-icons
Identifiant produit
  • Germanium(IV) oxide, Puratronic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Germanium oxide