Learn More
Morceaux de germanium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Germanium |
| Couleur | Argent |
| Forme physique | Pièces, 3,2 mm (0,125 po) et moins |
| Quantité | 10 g |
| Odeur | Odorless |
| Aspect | Silver-colored pieces |
| Tension de vapeur | 0 hPa |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9999% (Metals basis) |
| Densité | 5.32g/cm3 |