Learn More
Standard de germanium : Ge à 1000 μg/mL dans HNO3 à 5 %, traité à l'HF, VHG™
Code produit 17998149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17998149 500 mL 500mL
17949279 250 mL 250mL
17919279 100 mL 100mL
17948889 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17998149 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPGENF500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Standard de germanium : Ge à 1000 μg/mL dans HNO3 à 5 %, traité à l'HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium
CAS 7440-56-4
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Germanium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Ge
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ge
Formule InChI InChI=1S/Ge
SMILES [Ge]
Nom IUPAC germanium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 72.64
Quantité 500 mL
Poids de la formule 73,9212 g/mol