Learn More
Standard de germanium : Ge à 1000 μg/mL dans H2O , tr. F-
Code produit 30326445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30326445 100 mL
30319785 500 mL
30318020 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30326445 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPGEW100
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium
CAS 7440-56-4
Noms d’analytes ou de composants Germanium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Ge
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Synonyme Ge
Formule InChI InChI=1 S/Ge
Type de solution Solution unique
SMILES [Ge]
Élément Ge
Nom IUPAC germanium
Solvent or Matrix Eau
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 72.64
Quantité 100 mL
Poids de la formule 73.9212