Learn More
Standard de germanium : Ge à 10 000 μg/mL dans HNO3 à 5 %, traité à l'HF, VHG™
Description
Standard de germanium : Ge à 10 000 μg/mL dans HNO3 à 5 %, traité à l'HF
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Germanium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Ge |
| Concentration | 10000 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Ge |
| Formule InChI | InChI=1S/Ge |
| Afficher plus |