Learn More
Tétrachlorure de germanium, 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10052580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10052580 25 g Flacon en verre -
10683553 5 g Flacon en verre 5g
10114170 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10052580 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197150250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10038-98-9
Formule moléculaire Cl4GeH8
Poids moléculaire (g/mol) 222.49
Numéro MDL MFCD00011029
Clé InChI VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
CID PubChem 66226
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Spécification
Point d’ébullition 82.0°C to 84.0°C
Nom chimique ou matériau Germanium tetrachloride
Point de fusion -49.5°C
Note relative au nom 99.99%
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire GeCl4
Merck Index 15, 4444
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ether, carbon disulfid and, other organic solvents, insoluble in concentrated hydrochloric acid
Nom IUPAC tétrachlorogermane
Poids de la formule 214.4
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.84
Densité 1.8400g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Germanium tetrachloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.