Learn More
Liebherr™ Congélateur à faible risque d’étincelle
Code produit. 12180142 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
472 L
Nbre de tiroirs:
14 (2 x 7)
Dimensions (L x l x H) extérieures:
76 cm × 75 cm × 172,5 cm (P × L × H)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12180142
Marque: Liebherr™ GEX 5216
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Congélateur à faible risque d’étincelle Liebherr™. Intérieur à faible risque d’étincelles pour le stockage de substances inflammables non corrosives. Plage de températures de -25°C à -18°C. Alarme de température. Réfrigérant R-600a économe en énergie et respectueux de l’environnement.
  • Intérieur à faible risque d’étincelles pour le stockage de substances inflammables non corrosives.
  • Ne peut pas être validé
  • Refroidissement statique, plage de température -25°C à -18°C.
  • Dégivrage manuel.
  • Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
  • Revêtement intérieur moulé avec angles arrondis.
  • Porte réversible sur site, verrou en option
  • Contrôleur électronique avec affichage numérique de la température.
  • Alarme visuelle et sonore en cas de porte ouverte.
  • Verrouillage du clavier et fonction SuperFrost.
  • Équipé de 14 tiroirs sur plaques pour évaporateur fixes, charge sur étagère max. 50 kg.
Spécification
Capacité (métrique) 472 L
Gamme de températures -18°C à -25°C
Modèle de porte Complet
Matériau de la hotte Acier
Intérieur ABS
Étagères Verre
Nbre de tiroirs 14 (2 x 7)
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ATEX, CE, ISO 9001
Couleur Blanc
Dégivrage Manuel
Modèle GEX5216
Dimensions (P x l x H) intérieures D 42 cm x L 60,7 cm x H 151 cm
Dimensions (L x l x H) extérieures 76 cm × 75 cm × 172,5 cm (P × L × H)
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 180 W
Consommation d’énergie 1.15kWh/24 hr.
Réfrigérant R600A
Poids (métrique) 94 kg