Learn More
Liebherr™ Congélateur à faible risque d’étincelle
Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
472 L
Nbre de tiroirs:
14 (2 x 7)
Dimensions (L x l x H) extérieures:
76 cm × 75 cm × 172,5 cm (P × L × H)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Intérieur à faible risque d’étincelles pour le stockage de substances inflammables non corrosives.
- Ne peut pas être validé
- Refroidissement statique, plage de température -25°C à -18°C.
- Dégivrage manuel.
- Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
- Revêtement intérieur moulé avec angles arrondis.
- Porte réversible sur site, verrou en option
- Contrôleur électronique avec affichage numérique de la température.
- Alarme visuelle et sonore en cas de porte ouverte.
- Verrouillage du clavier et fonction SuperFrost.
- Équipé de 14 tiroirs sur plaques pour évaporateur fixes, charge sur étagère max. 50 kg.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 472 L |
| Gamme de températures | -18°C à -25°C |
| Modèle de porte | Complet |
| Matériau de la hotte | Acier |
| Intérieur | ABS |
| Étagères | Verre |
| Nbre de tiroirs | 14 (2 x 7) |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001, ATEX, CE, ISO 9001 |
| Couleur | Blanc |
| Dégivrage | Manuel |
| Afficher plus |